Learn More
Anhídrido acético-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Anhydride D6 |
| CAS | 16649-49-3 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetic-2,2,2-d3 acid, 1,1'-anhydride, (Acetic anhydride)-d6 (6 CI,8 CI), Acetic-d3 acid, anhydride (9 CI), Acetic anhydride-d6, Hexadeuterioacetic anhydride, Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6), Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6), Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6), Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | (2,2,2-trideuterioacetil) 2,2,2-trideuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 108.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.069 g/mol |
| Mostrar más |