accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNOONH3CCH3SCH3O(E)

CAS RN 1646-87-3

IUPAC Nombre: (E)-(2-methanesulfinyl-2-methylpropylidene)amino N-methylcarbamate
Sinónimos: aldicarb sulfoxide
Peso molecular (g/mol): 206.26
Fórmula molecular: C7H14N2O3S
InChi Key: BXPMAGSOWXBZHS-WEVVVXLNNA-N
SMILES: CNC(=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)