Learn More
Aldicarb-sulfóxido 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327892 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327892 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10080500AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldicarb-sulfoxide
CAS 1646-87-3
Nombres de analitos o componentes Aldicarb-sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 N2 O3 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
SMILES CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)C
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de [(2-metil-2-metilsulfinilpropilideno)amino]
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 206.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0725 g/mol