Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb-sulfoxide |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 1646-87-3 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 108°C to 110°C |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propanal O-[(Methylamino)carbonyl]oxime |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 206.26 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |