CAS RN 160844-75-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster etílico de febuxostat (éster etílico del ácido 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-5-tiazolcarboxílico), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Etil 2-(3-ciano-4-isobutoxifenilo)-4-metil-5-tiazolecarboxilato, TRC
CAS: 160844-75-7 Fórmula molecular: C18 H20 N2 O3 S Peso molecular (g/mol): 344.43 Sinónimo: 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester,Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate Nombre IUPAC: Etil 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato SMILES: CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(c2)C#N