Learn More
Etil 2-(3-ciano-4-isobutoxifenilo)-4-metil-5-tiazolecarboxilato, TRC
Código de producto. 30137783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137783 1 g 1 g
30133618 5 g 5 g
30005776 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9077801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160844-75-7
Fórmula molecular C18 H20 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 344.43
Sinónimo 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Nombre IUPAC Etil 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(c2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O3S/c1-5-22-18(21)16-12(4)20-17(24-16)13-6-7-15(14(8-13)9-19)23-10-11(2)3/h6-8,11H,5,10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1195
Porcentaje de pureza >95%