Learn More
Éster etílico de febuxostat (éster etílico del ácido 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-5-tiazolcarboxílico), Mikromol™
Descripción
Éster etílico de febuxostat (éster etílico del ácido 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-5-tiazolcarboxílico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 160844-75-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H20 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2O3S/c1-5-22-18(21)16-12(4)20-17(24-16)13-6-7-15(14(8-13)9-19)23-10-11(2)3/h6-8,11H,5,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(c2)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |