accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHN

CAS RN 16015-71-7

IUPAC Nombre: 1-(3-methoxyphenyl)piperazine
Sinónimos: 1-(3-methoxyphenyl)piperazine
Peso molecular (g/mol): 192.26
Fórmula molecular: C11H16N2O
InChi Key: PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)