Learn More
1-(3-metoxifenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine |
| CAS | 16015-71-7 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-MeOPP, m-MeOPP, m-Methoxyphenylpiperazine, meta-Methoxyphenylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metoxifenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 192.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1263 |