Learn More
1-(3-Metoxifenil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421698 25 g 25 g
15401698 1 g 1 g
15411698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55450.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16015-71-7 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16015-71-7
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD00040733
Clave InChI PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-methoxyphenyl piperazine, n-3-methoxyphenyl piperazine, 1-3-methoxyphenyl-piperazine, unii-6lcp52962g, 1-3-methoxy-phenyl-piperazine, chembl59597, piperazine, 1-3-methoxyphenyl, 3-methoxy-1-piperazinylbenzene, pubchem8585, 3-meopp
PubChem CID 81430
Nombre IUPAC 1-(3-metoxifenil)piperazina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
Densidad 1.114
Punto de ebullición 150°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Índice de refracción 1.5815
Cantidad 25 g
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 95%