accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHNONH

CAS RN 15883-20-2

IUPAC Nombre: N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
Sinónimos: N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 232.33
Fórmula molecular: C14H20N2O
InChi Key: SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC=CC(C)=C1NC(=O)C1CCCCN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados