Learn More
(RS)-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
(RS)-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 15883-20-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine Hydrochloride Imp. B (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP), Bupivacaine USP Related Compound B, Bupivacaine USP RC B, Bupivacaine Related Compound B, Bupivacaine Hydrochloride Impurity B, Mepivacaine Hydrochloride Impurity B, Bupivacaine Impurity B, Mepivacaine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida |
| Mostrar más |