Learn More
N-desbutil bupivacaína, TRC
Código de producto. 30363939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30363939 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30363939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28878525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
CAS 15883-20-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H20 N2 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 232.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1576
Porcentaje de pureza >95