accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 15862-34-7

IUPAC Nombre: 5-bromo-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
Sinónimos: 5-bromo-3-nitro-1H-pyridin-2-one
Peso molecular (g/mol): 218.99
Fórmula molecular: C5H3BrN2O3
InChi Key: WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CNC1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)