Learn More
5-Bromo-3-nitropiridin-2-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10203482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10203482 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10124054 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10203482 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06123EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 15862-34-7
Fórmula molecular C5H3BrN2O3
Peso molecular (g/mol) 218.994
Clave InChI WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
Nombre IUPAC 5-bromo-3-nitro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.99
Porcentaje de pureza 95%