Learn More
5-bromo-3-nitro-2(1H)-piridinona, TRC
Código de producto. 30343684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343684 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB686265500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone
CAS 15862-34-7
Fórmula molecular C5 H3 Br N2 O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
SMILES Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-bromo-3-nitropiridin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 218.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9327