Learn More
5-Bromo-2-hidroxi-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359845 5 g 5 g
11349845 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19850.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15862-34-7
Fórmula molecular C5H3BrN2O3
Peso molecular (g/mol) 218.994
Número MDL MFCD00023473
Clave InChI WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
Nombre IUPAC 5-bromo-3-nitro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Punto de fusión 245°C to 248°C
Olor Nearly Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 383853
Formula Weight (peso de la fórmula) 219
Porcentaje de pureza 97%