CAS RN 1575-72-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(+/-)-2-propilo-4-pentenoico, TRC
CAS: 1575-72-0 Fórmula molecular: C8 H14 O2 Peso molecular (g/mol): 142.2 Sinónimo: 4-Pentenoic acid, 2-propyl-,Pentanoic acid, 2-(2-propenyl)-,2-Propyl-4-pentenoic acid,(±)-2-n-Propyl-4-pentenoic acid,2-Allylpentanoic acid,2-n-Propyl-4-pentenoic acid Nombre IUPAC: 2-propilpent-4-ácido enoico SMILES: CCCC(CC=C)C(=O)O