Learn More
(+/-)-Ácido propil2-4-pentenoico (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid |
| CAS | 1575-72-0 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | 4-Pentenoic acid, 2-propyl-, Pentanoic acid, 2-(2-propenyl)-, 2-Propyl-4-pentenoic acid, (±)-2-n-Propyl-4-pentenoic acid, 2-Allylpentanoic acid, 2-n-Propyl-4-pentenoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,7H,1,4-6H2,2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCC(CC=C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-propilpent-4-ácido enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0994 |
| Mostrar más |