Learn More
(+/-)-2-propilo-4-pentenoico, TRC
Código de producto. 30003593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003593 500 mg 500 miligramos
17984225 100 mg 100 miligramos
17984175 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838305500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1575-72-0
Fórmula molecular C8 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Sinónimo 4-Pentenoic acid, 2-propyl-, Pentanoic acid, 2-(2-propenyl)-, 2-Propyl-4-pentenoic acid, (±)-2-n-Propyl-4-pentenoic acid, 2-Allylpentanoic acid, 2-n-Propyl-4-pentenoic acid
Nombre IUPAC 2-propilpent-4-ácido enoico
SMILES CCCC(CC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,7H,1,4-6H2,2H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994