accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFBrF

CAS RN 1559-88-2

IUPAC Nombre: 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
Sinónimos: 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
Peso molecular (g/mol): 228.97
Fórmula molecular: C6HBrF4
InChi Key: YHAFCGSUIAFUCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1F
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados