missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 10056212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10056212 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10056212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374270010
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
CAS 1559-88-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6HBrF4
Número MDL MFCD00000308
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro bromobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromo benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-bromobenzene, pubchem2196, acmc-1bwvg
Clave InChI YHAFCGSUIAFUCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1F
Nombre IUPAC 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 228.97
PubChem CID 73794
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.97
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.