Learn More
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411327 25 g 25 g
11491317 1 g 1 g
11401327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24265.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1559-88-2 | C6HBrF4 | 228.97 g/mol
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene is used to produce 1,2,4,5-tetrafluoro-3-hept-1-ynyl-benzene. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno se utiliza para producir 1,2,4,5-tetrafluoro-3-hept-1-inil-benceno. También se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1559-88-2
Fórmula molecular C6HBrF4
Peso molecular (g/mol) 228.97
Número MDL MFCD00000308
Clave InChI YHAFCGSUIAFUCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro bromobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromo benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-bromobenzene, pubchem2196, acmc-1bwvg
PubChem CID 73794
Nombre IUPAC 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Densidad 1.883
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 53°C (129°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.469
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.98
Porcentaje de pureza 99%