CAS RN 153153-60-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahidro-9-metoxi-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahidro-9-metoxi-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahidro-9-metoxi-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.