Learn More
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahidro-9-metoxi-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-3-ona, TRC
Código de producto. 30396288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30396288 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30396288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29415010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 153153-60-7
Fórmula molecular C13 H17 N O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO2/c1-15-10-4-2-9-3-5-12-13(11(9)8-10)16-7-6-14-12/h2,4,8,12-14H,3,5-7H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCC3NCCOC3c2c1
Nombre IUPAC 9-metoxi-3,4,4a,5,6,10b-hexahidro-2H-benzo[h][1,4]benzoxazina
Peso molecular (g/mol) 219.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1259