Learn More
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahidro-9-metoxi-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-2H-naphtho[1,2-b][1,4] |
| CAS | 153153-60-7 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO2/c1-15-10-4-2-9-3-5-12-13(11(9)8-10)16-7-6-14-12/h2,4,8,12-14H,3,5-7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2CCC3NCCOC3c2c1 |
| Nombre IUPAC | 9-metoxi-3,4,4a,5,6,10b-hexahidro-2H-benzo[h][1,4]benzoxazina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1259 |