CAS RN 1527-96-4
IUPAC Nombre:
1-(but-2-en-1-ylidene)-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
Sinónimos:
1-(but-2-en-1-ylidene)-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
Peso molecular (g/mol):
250.21
Fórmula molecular:
C10H10N4O4
InChi Key:
GFUVNGJSSAEZHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC=CC=NNC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Crotonaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Crotonaldehído 2,4-Dinitrofenilhidrazona, TRC
CAS: 1527-96-4 Fórmula molecular: C10 H10 N4 O4 Peso molecular (g/mol): 250.21 Sinónimo: 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI),Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI) Nombre IUPAC: N-[(E)-[(E)-pero-2-enilideno]amino]-2,4-dinitroanilina SMILES: C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]