Learn More
Crotonaldehído 2,4-Dinitrofenilhidrazona, TRC
Código de producto. 30368172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368172 10 g 10 g
30350232 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC81870010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1527-96-4
Fórmula molecular C10 H10 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 250.21
Sinónimo 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI)
Nombre IUPAC N-[(E)-[(E)-pero-2-enilideno]amino]-2,4-dinitroanilina
SMILES C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0702