Learn More
Crotonaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30317553 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30317553 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA11755200AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1527-96-4
Nombres de analitos o componentes Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 N4 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
SMILES C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(E)-[(E)-but-2-enilideno]amino]-2,4-dinitroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 250.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0702 g/mol