accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN

CAS RN 15128-52-6

IUPAC Nombre: 2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-4-one
Sinónimos: 1,2,3,9-tetrahydrocarbazol-4-one
Peso molecular (g/mol): 185.23
Fórmula molecular: C12H11NO
InChi Key: DSXKDTZEIWTHRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CCCC2=C1C1=CC=CC=C1N2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados