Learn More
1,2,3,9-Tetrahidro-4H-carbazol-4-one, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 15128-52-6 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4H-Carbazol-4-one, 1,2,3,9-tetrahydro-, Carbazol-4(1H)-one, 2,3-dihydro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxocarbazole, 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol-4-one, 1,2,3,9-Tetrahydro-carbazole-4-one, 1,2-Dihydro-4(3H)-carbazolone, 2,3-Dihydrocarbazol-4(1H)-one, 4-Oxo-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-2,4-5,13H,3,6-7H2 |
| SMILES | O=C1CCCc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,9-tetrahidrocarbazol-4-una |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0841 |