Learn More
1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051152 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051152 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0252.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one
CAS 15128-52-6
Nombres de analitos o componentes 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo AH 2996, Ondansetron related
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-2,4-5,13H,3,6-7H2
SMILES O=C1CCCc2[nH]c3ccccc3c12
Nombre IUPAC 1,2,3,9-tetrahidrocarbazol-4-ona
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841 g/mol