accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClHOOFHCl

CAS RN 1511-16-6

IUPAC Nombre: 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one hydrochloride
Sinónimos: haloperidol hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 412.33
Fórmula molecular: C21H24Cl2FNO2
InChi Key: JMRYYMBDXNZQMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.OC1(CCN(CCCC(=O)C2=CC=C(F)C=C2)CC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados