Learn More
Clorhidrato de haloperidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Haloperidol Hydrochloride |
| CAS | 1511-16-6 |
| Fórmula molecular | C21 H23 Cl F N O2 . H Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Haloperidol Hydrochloride, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone Hydrochloride, R-1625 Hydrochloride, Aloperidin Hydrochloride, Bioperidolo Hydrochloride, Brotopon Hydrochloride, Dozic Hydrochloride, Einalon S Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23ClFNO2.ClH/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16;/h3-10,26H,1-2,11-15H2;1H |
| SMILES | FC1=CC=C(C(CCCN2CCC(C3=CC=C(Cl)C=C3)(O)CC2)=O)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 412.325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.117 |