Learn More
Tocris Bioscience™ Haloperidol hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30001151 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001151 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0931/100
Antagonist, partly D2 selective
Dopamine antagonist with selectivity for D2-like receptors (Ki values are 1.2, ∽ 7, 2.3, ∽ 80 and ∽ 100 nM for D2, D3, D4, D1 and D5 receptors respectively). Subtype-selective NMDA antagonist. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloperidol hydrochloride
CAS 1511-16-6
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C21H24Cl2FNO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.33
Pureza >99%
Peso molecular 412.326