accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NCH3OOHO

CAS RN 1508-65-2

IUPAC Nombre: 4-(diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
Sinónimos: oxybutynin hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 393.95
Fórmula molecular: C22H32ClNO3
InChi Key: SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados