Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de oxibutinina
Código de producto. 16584384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16584384 25 g 25 g
16564384 1 g 1 g
16574384 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16584384 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1508-65-2 | C22H32ClNO3 | 393.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1508-65-2
Peso molecular (g/mol) 393.95
Clave InChI SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-(dietilamino)but-2-in-1-il 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato
SMILES Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybutynin hydrochloride
Punto de fusión 125.0°C to 128.0°C
Fórmula molecular C22H32ClNO3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95