Learn More
Clorhidrato de oxibutinina, LoGiCal
Código de producto. 30457898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457898 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457898 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0047.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybutynin Hydrochloride
CAS 1508-65-2
Nombres de analitos o componentes Oxybutynin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H31 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxybutynin Hydrochloride, Cystrin, Dridase, MJ 4309-1, MJ 50-58, Oxybutynin chloride, Oxybutynin hydrochloride, Pollakisu, Tropax, Benzeneacetic acid, alpha-cyclohexyl-alpha-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Butyn-1-ol, 4-(diethylamino)-, alpha-phenylcyclohexaneglycolate (ester), hydrochloride (8CI), 4-(Diethylamino)-2-butynyl alpha-phenylcyclohexaneglycolate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-inil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 393.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.2071 g/mol