Learn More
Clorhidrato de oxibutinina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de oxibutinina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxybutynin Hydrochloride |
| CAS | 1508-65-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxybutynin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H31 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Oxybutynin Hydrochloride, Cystrin, Dridase, MJ 4309-1, MJ 50-58, Oxybutynin chloride, Oxybutynin hydrochloride, Pollakisu, Tropax, Benzeneacetic acid, alpha-cyclohexyl-alpha-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, 4-(diethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Butyn-1-ol, 4-(diethylamino)-, alpha-phenylcyclohexaneglycolate (ester), hydrochloride (8CI), 4-(Diethylamino)-2-butynyl alpha-phenylcyclohexaneglycolate hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(dietilamino)but-2-inil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato; hidrocloruro |
| Mostrar más |