accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNOHNOH3CH3COO

CAS RN 148819-94-7

IUPAC Nombre: 2-(4-carboxylatophenyl)-1-hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium-3-olate
Sinónimos: 2-(4-carboxylatophenyl)-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate
Peso molecular (g/mol): 277.3
Fórmula molecular: C14H17N2O4
InChi Key: QSSNLQPWTLQYTB-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC1(C)N(O)C(C2=CC=C(C=C2)C([O-])=O)=[N+]([O-])C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)