Learn More
Sal de potasio de carboxi-PTIO, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
15413929 50 mg 50 miligramos
15403929 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 15413929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61316.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Radical libre estable y soluble en agua que reacciona con el óxido nítrico (NO) para inhibir la sintasa de NO
Stable, water-soluble free radical that reacts with nitric oxide (NO) to inhibit NO synthase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148819-94-7
Fórmula molecular C14H17KN2O4
Peso molecular (g/mol) 316.398
Número MDL MFCD00216153
Clave InChI CUYIQXAMAUOMKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ion 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, 2-4-potassiooxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazoline 3-oxide-1-yl oxy radical, potassium 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, potassium 2-4-carboxylatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-3-oxidoimidazol-3-ium-1-yloxidanyl
PubChem CID 54730022
Nombre IUPAC potasio; ácido de 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3-dioxidoimidazol-1-io-2-il)benzoico
SMILES CC1(C([N+](=C(N1[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)[O-])(C)C)C.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxy-PTIO potassium salt
Color Azul
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Soluble in water; Also soluble in ethanol,methanol,DMSO or DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido