Learn More
Sal potásica de carboxi-PTIO, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboxy-PTIO, Potassium Salt |
| CAS | 148819-94-7 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O4 . K |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CC1(C)N([O])C(=[N+]([O-])C1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;4-(1-λ ^{1}-oxidanil-4,4,5,5-tetrametil-3-oxidoimidazol-3-io-2-il)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 315.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.0747 |