CAS RN 148553-51-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(R)-pregabalina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
(R)-Pregabalina (TRC), TRC
CAS: 148553-51-9 Fórmula molecular: C8 H17 N O2 Peso molecular (g/mol): 159.23 Sinónimo: Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3R)-,Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (R)-,(R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid,(R)-Pregabalin,PD 144550,ent-Pregabalin Nombre IUPAC: (3R)-3-(aminometil)-5-ácido metilhexanoico SMILES: CC(C)C[C@@H](CN)CC(=O)O