Learn More
(R)-Pregabalina (TRC), TRC
Código de producto. 30138383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138383 10 mg 10 miligramos
17952575 50 mg 50 miligramos
17964885 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70478510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148553-51-9
Fórmula molecular C8 H17 N O2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Sinónimo Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3R)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (R)-, (R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-Pregabalin, PD 144550, ent-Pregabalin
Nombre IUPAC (3R)-3-(aminometil)-5-ácido metilhexanoico
SMILES CC(C)C[C@@H](CN)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Pregabalin
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1259
Porcentaje de pureza >95%