Learn More
(R)-pregabalina, Mikromol™
Código de producto. 17960766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960766 25 mg 25 miligramos
17942766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(R)-pregabalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Pregabalin
CAS 148553-51-9
Nombres de analitos o componentes (R)-Pregabalin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pregabalin Imp. B (EP), Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3R)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (R)-, (R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-Pregabalin, PD 144550, ent-Pregabalin, Pregabalin Related Compound A, Pregabalin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMILES CC(C)C[C@@H](CN)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (3R)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico
Peso molecular (g/mol) 159.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1259 g/mol