accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NOHH3CHO

CAS RN 148-51-6

IUPAC Nombre: hydrogen 5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol chloride
Sinónimos: 4-deoxypyridoxine
Peso molecular (g/mol): 189.64
Fórmula molecular: C8H12ClNO2
InChi Key: QZKKOQQIVLXUEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC1=NC=C(CO)C(C)=C1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados