Learn More
4-Desoxi-Piridoxina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 17984665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984665 500 mg 500 miligramos
17974645 250 mg 250 miligramos
17933325 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD249930500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-51-6
Peso molecular (g/mol) 189.64
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)-2,4-dimetilpiridina-3-ol; Cloruro
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Deoxy Pyridoxine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H12ClNO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,4-Dimethyl-3-hydroxy-5-hydroxymethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxol Hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Desoxyadermin Hydrochloride, 4-Desoxypyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride;
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-5-7(4-10)3-9-6(2)8(5)11;/h3,10-11H,4H2,1-2H3;1H
SMILES CC1=C(C(=NC=C1CO)C)O.Cl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.056
Porcentaje de pureza >95%