Learn More
Clorhidrato de 5-(hidroximetil)-2,4-dimetilpiridin-3-ol, Mikromol™
Código de producto. 30460371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460371 4 x 25 mg -
17974276 100 mg 100 miligramos
17991726 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460371 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0021.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 5-(hidroximetil)-2,4-dimetilpiridin-3-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Deoxypyridoxine hydrochloride
CAS 148-51-6
Nombres de analitos o componentes 4-Deoxypyridoxine hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H11 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,4-Dimethyl-3-hydroxy-5-hydroxymethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxol Hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Desoxyadermin Hydrochloride, 4-Desoxypyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. B (EP), Pyridoxine Imp. B (EP), 5-(Hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-5-7(4-10)3-9-6(2)8(5)11;/h3,10-11H,4H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C)c1O
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)-2,4-dimetilpiridin-3-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 189.64
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0557 g/mol