CAS RN 147366-41-4
IUPAC Nombre:
1-ethyl-2-({3-ethyl-5-[(2E)-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene}methyl)pyridin-1-ium chloride
Sinónimos:
1-ethyl-2-({3-ethyl-5-[(2E)-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene]-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene}methyl)pyridin-1-ium chloride
Peso molecular (g/mol):
432
Fórmula molecular:
C21H22ClN3OS2
InChi Key:
VSKYOTRJSLYFHX-UXJRWBAGSA-M
SMILES:
[Cl-].CCN1C(S\C(C1=O)=C1\SC2=CC=CC=C2N1C)=CC1=CC=CC=[N+]1CC
1
–
4
de
4
resultados
1
MKT-077, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
MKT-077, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Tocris Bioscience™ MKT 077
CAS: 147366-41-4 Fórmula molecular: C21H22ClN3OS2
4
MKT-077, MedChemExpress
MedChemExpress MKT-077 is a rhodacyanine dye and also a heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor which exhibits significant antitumor activity.