Learn More
MKT-077, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MKT-077 |
| CAS | 147366-41-4 |
| Fórmula molecular | C21H22N3OS2+ . Ci |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-2-[[3-ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-4-oxo-2-thiazolidinylidene]methyl]-pyridinium Chloride, FJ 776 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N3OS2.ClH/c1-4-23-13-9-8-10-15(23)14-18-24(5-2)20(25)19(27-18)21-22(3)16-11-6-7-12-17(16)26-21;/h6-14H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b21-19-; |
| SMILES | O=C1N(CC)/C(S/C1=C2SC3=CC=CC=C3N\2C)=C/C4=CC=CC=[N+]4CC.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | cloruro de 1-etil-2-((Z)-((Z)-3-etil-5-(3-metilbenzo[d]tiazol-2(3H)-ilideno)-4-oxotiazolidin-2-ilideno)metil)piridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 432 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.09 |